Cyclohexyldiphenylphosphine 98%
Waarschuwing
ACRO406100050EA 84 EUR
ACRO406100050 ACRO406100010
Cyclohexyldiphenylphosphine 98%
Cyclohexyldiphenylphosphine
Formule: C₁₈H₂₁P
MW: 268,33 g/mol
Smeltpunt: 53 °C
Vlampunt: >110 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00046360
CAS-nummer: 6372-42-5
EINECS: 228-904-2
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %
GC ≥97.5 %