3-Nitro-1,8-naphthalic anhydride 98%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
ACRO278730050EA
50.6
EUR
ACRO278730050
ACRO278730250
3-Nitro-1,8-naphthalic anhydride 98%
3-Nitro-1,8-naphthalic anhydride
Formule:
C₁₂H₅NO₅ MW: 243,1718 g/mol Smeltpunt: 247…254 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00006926 CAS-nummer: 3027-38-1 |
Specificaties testresultaten
Appearance | Light yellow to beige to light brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |