7-Oxabicyclo[2.2.1]heptane ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
B22612.06EA
86.6
EUR
B22612.06
B22612.14
B22612.22
7-Oxabicyclo[2.2.1]heptane ≥98%
7-Oxabicyclo[2.2.1]heptane
Formule:
C₆H₁₀O MW: 98,15 g/mol Kookpunt: 118…120 °C (713 mmHg) Dichtheid: 0,968 Vlampunt: 12 °C (55 °F) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00082342 CAS-nummer: 279-49-2 EINECS: 205-998-3 UN: 3271 ADR: 3,II |