2-Amino-4-(1-naphthyl)thiazole 97%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
B23882.03EA 56.3 EUR
B23882.03 B23882.06
2-Amino-4-(1-naphthyl)thiazole 97%
2-Amino-4-(1-naphthyl)thiazole
Formule: C₁₃H₁₀N₂S
MW: 226,30 g/mol
Smeltpunt: 155…158 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00236016
CAS-nummer: 56503-96-9
EINECS: 000-000-0