2-(3-Pyridinyl)-4-thiazolecarboxylic acid
MAYBCC13701DAEA
0
EUR
MAYBCC13701DA
MAYBCC13701-0001
MAYBCC13701CB
2-(3-Pyridinyl)-4-thiazolecarboxylic acid
2-(3-Pyridinyl)-4-thiazolecarboxylic acid
Formule:
C₉H₆N₂O₂S MW: 206,22 g/mol |
MDL-nummer:
MFCD00052304 CAS-nummer: 39067-29-3 |