2-(4-Pyridinyl)-4-thiazolecarboxylic acid ≥97%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
B20457.03EA
79.9
EUR
B20457.03
B20457.06
2-(4-Pyridinyl)-4-thiazolecarboxylic acid ≥97%
2-(4-Pyridinyl)-4-thiazolecarboxylic acid
Formule:
C₉H₆N₂O₂S MW: 206,22 g/mol Smeltpunt: >300 °C (ontbinding) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00171745 CAS-nummer: 21278-86-4 |