Dicyclohexylchlorophosphine 97%
Gevaar
ACRO353290010EA 61.6 EUR
ACRO353290010 ACRO353290050
Dicyclohexylchlorophosphine 97%
Dicyclohexylchlorophosphine
Formule: C₁₂H₂₂ClP
MW: 232,73 g/mol
Kookpunt: 165 °C (12 mmHg)
Vlampunt: >110 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00014294
CAS-nummer: 16523-54-9
UN: 3265
ADR: 8,II
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5310 to 1.5340 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥96.0 % (ex Cl)