Methyl-3-amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylate 98%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
ACRO368280010EA 66.9 EUR
ACRO368280010 ACRO368280050
Methyl-3-amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylate 98%
Methyl-3-amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylate
Formule: C₆H₅Cl₂N₃O₂
MW: 222,03
Smeltpunt: 227…230 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00010431
CAS-nummer: 1458-18-0
EINECS: 215-947-7
UN: 3077
ADR: 9,III
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance Light brown to red-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 229 to 235 °C (Dec)
HPLC ≥97.5 %