Ethyl-3-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate 99%
Leverancier: Thermo Scientific
A10882.06EA 60.7 EUR
A10882.06 A10882.22 A10882.14
Ethyl-3-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate 99%
Ethyl-3-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formule: C₆H₉N₃O₂
MW: 155,16
Smeltpunt: 104…107 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00005238
CAS-nummer: 6994-25-8
EINECS: 230-262-3