3-Amino-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 95%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
B23751.03EA 68 EUR
B23751.03 B23751.06
3-Amino-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 95%
3-Amino-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formule: C₄H₅N₃O₂
MW: 127,10
Smeltpunt: ∼ 125 °C (ontbinding)
MDL-nummer: MFCD00005239
CAS-nummer: 41680-34-6
EINECS: 255-493-7