1-Phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
MAYBCC24501CBEA
0
EUR
MAYBCC24501CB
MAYBCC24501DA
1-Phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
1-Phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Formule:
C₁₀H₈N₂O₂ |
MDL-nummer:
MFCD00463580 CAS-nummer: 1133-77-3 |