Phenyl glycidyl ether 99%
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
ACRO135350500EA 50.4 EUR
ACRO135350500 ACRO135352500
Phenyl glycidyl ether 99%
Phenyl glycidyl ether
Formule: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18
Kookpunt: 245 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: 3,5 °C
Dichtheid: 1,1 g/cm³
Vlampunt: 115 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00005133
CAS-nummer: 122-60-1
EINECS: 204-557-2
ADR: 6.1,
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5295 to 1.5315 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %