Trimethylsilyl bromoacetate ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
L00961.14EA
51.3
EUR
L00961.14
Trimethylsilyl bromoacetate ≥98%
Trimethylsilyl bromoacetate
Formule:
C₅H₁₁BrO₂Si MW: 211,13 g/mol Kookpunt: 68…69 °C (17 mmHg) Dichtheid: 1,291 Vlampunt: 28 °C (82 °F) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00000187 CAS-nummer: 18291-80-0 EINECS: 242-165-3 UN: 2920 ADR: 8,II |