Methyl isocyanoacetate 95%
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
H31069.03EA 33.4 EUR
H31069.03 H31069.06
Methyl isocyanoacetate 95%
Methyl isocyanoacetate
Formule: C₄H₅NO₂
MW: 99,09
Kookpunt: 75…76 °C (10 mmHg)
Dichtheid: 1,09
Vlampunt: 84 °C (183 °F)
MDL-nummer: MFCD00000006
CAS-nummer: 39687-95-1
EINECS: 254-593-8
ADR: 8,II