Ethyl glycolate 95%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
ACRO410080250EA 108 EUR
ACRO410080250 ACRO410081000 ACRO410085000
Ethyl glycolate 95%
Ethyl glycolate
Formule: C₄H₈O₃
MW: 104,11 g/mol
Kookpunt: 158…159 °C (760 mmHg)
Dichtheid: 1,08 g/cm³
Vlampunt: 62 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00021970
CAS-nummer: 623-50-7
EINECS: 210-798-4
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4170 to 1.4200 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %