Methyl glycolate 98%
Leverancier: Thermo Scientific
ACRO414371000EA 377 EUR
ACRO414371000 ACRO414370250
Methyl glycolate 98%
Methyl glycolate
Formule: C₃H₆O₃
MW: 90,08 g/mol
Kookpunt: 52 °C (17 mmHg)
Smeltpunt: 149…151 °C
Dichtheid: 1,184 g/cm³
Vlampunt: 67 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00004667
CAS-nummer: 96-35-5
EINECS: 202-502-7
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4150 to 1.4180 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %