Potassium-4-(ethoxycarbonyl)phenyltrifluoroborate 95%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
H51882.03EA 52.4 EUR
H51882.03
Potassium-4-(ethoxycarbonyl)phenyltrifluoroborate 95%
Potassium-4-(ethoxycarbonyl)phenyltrifluoroborate
Formule: C₉H₉BF₃KO₂
MW: 256,07
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD09800743
CAS-nummer: 1439402-07-9