4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzoic acid ≥97%
Waarschuwing
H33114.03EA 55 EUR
H33114.03 H33114.06
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzoic acid ≥97%
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzoic acid
Formule: C₈H₆ClFO₃
MW: 204,59 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD19687204
CAS-nummer: 1169870-80-7