Cyclopropyl phenyl sulphide ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
L12321.03EA 27.5 EUR
L12321.03 L12321.06
Cyclopropyl phenyl sulphide ≥98%
Cyclopropyl phenyl sulphide
Formule: C₉H₁₀S
MW: 150,24
Kookpunt: 61…62 °C (1 mmHg)
Dichtheid: 1,045
Vlampunt: 91 °C (195 °F)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00009684
CAS-nummer: 14633-54-6
ADR: 9,III