2-(4-Methoxyphenyl)-4-thiazolecarboxylic acid ≥97%
|
Waarschuwing
|
H54606.MDEA
26
EUR
H54606.MD
H54606.03
H54606.06
2-(4-Methoxyphenyl)-4-thiazolecarboxylic acid ≥97%
2-(4-Methoxyphenyl)-4-thiazolecarboxylic acid
Formule:
C₁₁H₉NO₃S MW: 235,26 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD03791177 CAS-nummer: 57677-80-2 |