4-Bromo-2,6-dinitrotoluene ≥97%
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
H27634.06EA 346 EUR
H27634.06
4-Bromo-2,6-dinitrotoluene ≥97%
4-Bromo-2,6-dinitrotoluene
Formule: C₇H₅BrN₂O₄
Smeltpunt: 86…89 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD07357280
CAS-nummer: 95192-64-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III