5-Acetylsalicylic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
A11663.06EA
71
EUR
A11663.06
A11663.22
A11663.14
5-Acetylsalicylic acid ≥98%
5-Acetylsalicylic acid
Formule:
C₉H₈O₄ MW: 180,15 g/mol Smeltpunt: 214…216 °C Vlampunt: 250 °C (482 °F) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00013978 CAS-nummer: 13110-96-8 EINECS: 236-037-6 |