Tolbutamide
Leverancier: EHRENSTORFER GMBH
EHERC17589900EA
85.6
EUR
EHERC17589900
Tolbutamide
Tolbutamide
Formule:
C₁₂H₁₈N₂O₃S MW: 270,35 g/mol |
MDL-nummer:
MFCD00027169 CAS-nummer: 64-77-7 EINECS: 200-594-3 |