Titanium disilicide ≥99.5%, powder
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
13088.30EA 504 EUR
13088.30 13088.18
Titanium disilicide ≥99.5%, powder
Titanium disilicide
Formule: Si₂Ti
Smeltpunt: 1760 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00151541
CAS-nummer: 12039-83-7
EINECS: 234-904-3
ADR: 4.1,III