2-Chloro-4-iodonicotinic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
H50049.03EA
58.9
EUR
H50049.03
H50049.06
2-Chloro-4-iodonicotinic acid ≥98%
2-Chloro-4-iodonicotinic acid
Formule:
C₆H₃ClINO₂ MW: 283,45 g/mol Smeltpunt: 162…167 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD05663520 CAS-nummer: 544671-78-5 |