2-Mercaptopyridine-N-oxide ≥99%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
A14152.06EA
74.7
EUR
A14152.06
A14152.22
A14152.14
2-Mercaptopyridine-N-oxide ≥99%
2-Mercaptopyridine-N-oxide
Formule:
C₅H₅NOS MW: 127,17 g/mol Smeltpunt: 69…72 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00006196 CAS-nummer: 1121-31-9 EINECS: 214-329-4 |