2-Chloro-3-nitro-5-thiophenesulphonyl chloride ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
A11779.06EA 144 EUR
A11779.06 A11779.03
2-Chloro-3-nitro-5-thiophenesulphonyl chloride ≥98%
2-Chloro-3-nitro-5-thiophenesulphonyl chloride
Formule: C₄HCl₂NO₄S₂
MW: 262,09 g/mol
Smeltpunt: 52…54 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00067978
CAS-nummer: 58457-24-2
UN: 3261
ADR: 8,III