Jood 0.4 mol/l (0.8 N)
PRLSMC306747.0500EA 0 EUR
PRLSMC306747.0500
Jood 0.4 mol/l (0.8 N)
Jood
Formule: I₂
MW: 253,81 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00011355
CAS-nummer: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
UN: 1294
ADR: 3,II