4-(Difluoromethoxy)-2-fluorobenzonitrile 97%, JRD
|
Gevaar
|
H31690.03EA
117
EUR
H31690.03
H31690.MD
4-(Difluoromethoxy)-2-fluorobenzonitrile 97%, JRD
4-(Difluoromethoxy)-2-fluorobenzonitrile
Formule:
C₈H₄F₃NO MW: 187,12 g/mol Smeltpunt: 41…43 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD09832366 CAS-nummer: 1017779-49-5 UN: 3439 ADR: 6.1,III |