4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
H32534.03EA 109 EUR
H32534.03
4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥98%
4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₉H₇F₃O₂
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD01631591
CAS-nummer: 120985-64-0