5-Bromo-4,6-dichloropyrimidine ≥97%
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
H25821.06EA 406 EUR
H25821.06 H25821.03
5-Bromo-4,6-dichloropyrimidine ≥97%
5-Bromo-4,6-dichloropyrimidine
Formule: C₄HBrCl₂N₂
MW: 227,88
Smeltpunt: 77…81 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00047379
CAS-nummer: 68797-61-5
EINECS: 272-305-9
ADR: 8,III