2,6-Bis(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥97%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
L19952.06EA 554 EUR
L19952.06 L19952.MD L19952.03
2,6-Bis(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥97%
2,6-Bis(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formule: C₈H₅BF₆O₂
MW: 257,93
Smeltpunt: ∼ 150 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD04039321
CAS-nummer: 681812-07-7
EINECS: 000-000-0