4-(2-Chloroethyl)anisole 97%
Waarschuwing
ACRO123110050EA 22.2 EUR
ACRO123110050
4-(2-Chloroethyl)anisole 97%
4-(2-Chloroethyl)anisole
Formule: C₉H₁₁ClO
Kookpunt: 125…128 °C (13mbar)
Dichtheid: 1,13 g/cm³
Vlampunt: 122 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00044718
CAS-nummer: 18217-00-0
EINECS: 242-099-5
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5360 to 1.5380 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Specific gravity (20°C) 1.12 to 1.13