2,6-Dimethyl-4-nitroanisole ≥99%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
H26204.06EA
223
EUR
H26204.06
H26204.03
2,6-Dimethyl-4-nitroanisole ≥99%
2,6-Dimethyl-4-nitroanisole
Formule:
C₉H₁₁NO₃ MW: 181,19 g/mol Smeltpunt: 85…92 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00024537 CAS-nummer: 14804-39-8 |