Zirconium disulphate tetrahydrate ≥99.99% (metals basis)
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
43194.22EA
927
EUR
43194.22
43194.14
Zirconium disulphate tetrahydrate ≥99.99% (metals basis)
Zirconium disulphate tetrahydrate
Formule:
O₈S₂Zr·4H₂O MW: 355,396 g/mol Dichtheid: 3,22 Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00149267 CAS-nummer: 7446-31-3 EINECS: 238-694-4 |