Ethyl (2-fluorophenyl)acetate ≥99%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
L19999.06EA 38.2 EUR
L19999.06 L19999.14
Ethyl (2-fluorophenyl)acetate ≥99%
Ethyl (2-fluorophenyl)acetate
Formule: C₁₀H₁₁FO₂
MW: 182,20
Kookpunt: 235 °C
Dichtheid: 1,101
Vlampunt: 85 °C (185 °F)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD04039343
CAS-nummer: 584-74-7