2-Chloro-5-(pentafluorothio)benzaldehyde 97%
Waarschuwing
H35247.MDEA 54.7 EUR
H35247.MD H35247.03
2-Chloro-5-(pentafluorothio)benzaldehyde 97%
2-Chloro-5-(pentafluorothio)benzaldehyde
Formule: C₇H₄ClF₅OS
MW: 266,61
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD22988924
CAS-nummer: 1431329-76-8