Tripotassium orthophosphate, watervrij, Reagent Grade
Leverancier: VWR Chemicals
|
Gevaar
|
0645-500GEA
98.1
EUR
0645-500G
0645-100G
Tripotassium orthophosphate, watervrij, Reagent Grade
Tripotassium orthophosphate
Formule:
K₃O₄P MW: 212,27 g/mol Smeltpunt: 1340 °C Dichtheid: 2,564 g/cm³ (20 °C) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00036295 CAS-nummer: 7778-53-2 EINECS: 231-907-1 Merck Index: 12,07830 |
Specificaties testresultaten
Heavy Metals | ≤0.001% |
Insolubles | ≤0.02% |
Iron | ≤0.003% |
Purity | ≥97% |