2-Bromo-5-fluoroanisole ≥95.0%
Leverancier: TCI EUROPE
|
Waarschuwing
|
TCIAB3875-5GEA
88
EUR
TCIAB3875-5G
TCIAB3875-25G
2-Bromo-5-fluoroanisole ≥95.0%
2-Bromo-5-fluoroanisole
Formule:
C₇H₆BrFO MW: 205,03 g/mol Kookpunt: 208°C Vlampunt: 90°C |
MDL-nummer:
MFCD04973752 CAS-nummer: 450-88-4 |
Specificaties testresultaten
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |