Zinksulfaat 0.1 mol concentrated aqueous solution, DILUT-IT®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Leverancier: Avantor
Gevaar
4800.EA 0 EUR
4800.
Zinksulfaat 0.1 mol concentrated aqueous solution, DILUT-IT®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Zinksulfaat
Formule: O₄SZn
MW: 161,45 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00011302
CAS-nummer: 7733-02-0
EINECS: 231-793-3
UN: 3082
ADR: 9,III
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Titer (mol/l) 0.0998-0.1002