VWR® NEXT GEL®, acrylamide-oplossingen
Leverancier: Avantor
VWR®
M256-500MLEA 213 EUR
M256-500ML M258-500ML M255-500ML M257-100ML M255-100ML M257-500ML
VWR® NEXT GEL®, acrylamide-oplossingen
Gel voor elektroforese Agarose en acrylamide
NEXT GEL® is een kant-en-klare, voorgemengde oplossing van acrylamide, bis-acrylamide, gelbuffer en SDS die een superieure, ultrafijne resolutie van eiwitbanden mogelijk maakt. De unieke acrylamidematrix vertraagt de migratie van eiwitten, waardoor er geen stapelgel nodig is. Dit bespaart niet alleen tijd, maar zorgt er ook voor dat de eiwitten over een langer geloppervlak kunnen lopen, wat resulteert in een hogere resolutie. De gepatenteerde chemie heeft gradiëntachtige eigenschappen, waardoor de scheiding van kleine peptiden en eiwitten met een hoog molecuulgewicht in dezelfde gel mogelijk wordt.
  • Klaar om SDS-polyacrylamideoplossingen te gieten - voeg gewoon APS en TEMED toe
  • Sneller gelgieten zonder dat er stapelgel nodig is
  • Breed scheidingsbereik - 3,5 tot 212 kDa op dezelfde gel
  • Hoge resolutie van eiwitbanden
Leveringsinformatie: Geleverd met 20X loopbuffer.