Oorkappen, Peltor™ X-serie
Leverancier: 3M
Peltor™ X
111-1141EA 66.8 EUR
111-1141 111-1132 111-1131 111-1134 111-1133 111-1136 111-1135 111-1138 111-1137 111-1139
Oorkappen, Peltor™ X-serie
Oorkappen Lawaaiwerende oorkappen
These earmuffs combine excellent protection with ultimate comfort. They are available as headband and helmet-mounted versions, offering a wide range of attenuation levels that meet the needs of the majority of industrial applications.
  • Soft, wide cushions reduce pressure around the ears and improve comfort and wearability
  • Slimline, dual-moulded cups
  • Large space inside cups reduces moisture and heat build-up
  • Electrically-insulated wire headband
  • Colour coded cups: Easy to identify level of attenuation
X1: Ultra-slim earmuffs for low noise environments.
X2: Lightweight earmuffs for low to moderate noise environments.
X3: High protection earmuffs for moderate to high noise environments.
X4: High level of protection without all the bulk, the innovative foam earcup inserts and spacers help boost attenuation while adding little bulk or weight.
X5: For very high noise situations, high attenuation, twin headband design helps reduce heat build-up with good fit and balance.
Geschikte toepassingen:
X1A / X1P3: Grasmaaien, elektrisch boren
X2A / X2P3: Bouw, maakindustrie
X3A / X3P3: Bosbouw, industrie, luchthavens, techniek
X4A / X4P3: Industrie
X5A / X5P3: Mijnbouw, steengroeven, papierproductie, gasturbines.
Informatie over toebehoren: Hygiënesets bevatten vervangende afdichtringen en geluiddempers die in een paar eenvoudige stappen kunnen worden vervangen. Het verlengt de levensduur van oorkappen en zorgt voor een goede werking en hygiëne.