Nikkelsulfaat 0.5 M in aqueous solution
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
J61993.AEEA 81.1 EUR
J61993.AE
Nikkelsulfaat 0.5 M in aqueous solution
Nikkelsulfaat
Formule: NiO₄S
MW: 154,75 g/mol
Opslagtemperatuur: Koelkast
MDL-nummer: MFCD00011146
CAS-nummer: 7786-81-4
EINECS: 232-104-9
UN: 3082
ADR: 9,III