Thiomersal
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
J61799.09EA
121
EUR
J61799.09
J61799.14
Thiomersal
Thiomersal
Formule:
2-(C₂H₅HgS)C₆H₄CO₂Na MW: 404,82 g/mol Smeltpunt: 234…237 °C Vlampunt: 250 °C (482 °F) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00013062 CAS-nummer: 54-64-8 EINECS: 200-210-4 UN: 2025 ADR: 6.1,II Merck Index: 12,09451 |