Blijf ingelogd
Verloopt binnen 
The session is expired
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?

Calcium hydrogen phosphate, watervrij, extra fine powder, EMPROVE® exp Ph. Eur., BP, JP, USP, FCC, E341 suitable for use as excipient

Leverancier: MERCK PRODUCTION CHEMICALS

1.02304.9025EA 958 EUR InStock
1.02304.9025 1.02304.1000
Calcium hydrogen phosphate, watervrij, extra fine powder, EMPROVE® exp Ph. Eur., BP, JP, USP, FCC, E341 suitable for use as excipient
Calcium hydrogen orthophosphate


Formule: CaHPO₄
MW: 136,06 g/mol
Smeltpunt: 370 °C
Dichtheid: 2,89 g/cm³ (20 °C)
MDL-nummer: MFCD00010909
CAS-nummer: 7757-93-9
EINECS: 231-826-1
UN: 0000
Merck Index: 12,01739
Order Now

 

Bestelling

Gerelateerde informatie

Details invoeren

Selecteer het artikel waarvoor u een certificaat zoekt

Geef de Lot nummer. Dit veld is verplicht, Enter 'x' als onbekend voor VWR Chemicals

Vul de certificaatdetails in

Geef het lotnummer in

Kies uit recente batch- en lotnummers:

Of
Review & Compare Alternatives
We hebben alternatieven gevonden die u tot kunnen besparen per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Omschrijving Artikelnummer Availability Unit Uw prijs Prijs Per Aantal