α-Terpinene ≥90%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
J62871.AEEA 34.2 EUR
J62871.AE J62871.AP
α-Terpinene ≥90%
α-Terpinene
Formule: C₁₀H₁₆
MW: 136,24 g/mol
Kookpunt: 173…175 °C
Smeltpunt: –48 °C
Dichtheid: 0,837
Vlampunt: 50 °C (122 °F)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
CAS-nummer: 99-86-5
EINECS: 202-795-1
UN: 2319
ADR: 3,III