Purine ≥97%
Leverancier: Thermo Scientific
J60999.03EA 203 EUR
J60999.03
Purine ≥97%
Purine
Formule: C₅H₄N₄
MW: 120,11 g/mol
Kookpunt: 265 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 215…217 °C
Dichtheid: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00079221
CAS-nummer: 120-73-0
EINECS: 204-421-2
Merck Index: 12,08129