3,4-Difluorotoluene ≥98.0%
Leverancier: TCI EUROPE
Waarschuwing
TCIAD4054-5GEA 108 EUR
TCIAD4054-5G TCIAD4054-1G
3,4-Difluorotoluene ≥98.0%
3,4-Difluorotoluene
Formule: C₇H₆F₂
MW: 128,12 g/mol
Kookpunt: 112°C
Vlampunt: 25°C
MDL-nummer: MFCD00075087
CAS-nummer: 2927-34-6
UN: 1993
ADR: 3,III
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/60/00/28986000.jpg
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %