Tetraethylammonium chloride
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
J62507.14EA
36.9
EUR
J62507.14
J62507.22
Tetraethylammonium chloride
Tetraethylammonium chloride
Phase transfer catalyst
Formule:
C₈H₂₀ClN MW: 165,71 g/mol Smeltpunt: 285 °C Dichtheid: 1,08 g/cm³ (20 °C) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00011828 CAS-nummer: 56-34-8 EINECS: 200-267-5 Merck Index: 12,09341 |