Zinksulfaat 100 mM in aqueous solution
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
J60963.AEEA 49.8 EUR
J60963.AE
Zinksulfaat 100 mM in aqueous solution
Zinksulfaat
Formule: O₄SZn
MW: 161,45 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00011302
CAS-nummer: 7733-02-0
EINECS: 231-793-3
UN: 3082
ADR: 9,III